missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TUB Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1795)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30276038
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30276038 100 μL 100 Mikroliter
30275558 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30276038

Marke: Invitrogen™ MA557297

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

TUB Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow

This gene encodes a member of the Tubby family of bipartite transcription factors. The encoded protein may play a role in obesity and sensorineural degradation. The crystal structure has been determined for a similar protein in mouse, and it functions as a membrane-bound transcription regulator that translocates to the nucleus in response to phosphoinositide hydrolysis. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TUB
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB1795
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen TUB
Gen-Zugriffsnummer O88808, P50586, P50607
Gen-Alias CELE_F10B5.4; F10B5.4; Rd5; RDOB; retinal degeneration 5; TUB; TUB bipartite transcription factor; TUB-1; tubby bipartite transcription factor; tubby candidate gene; tubby homolog; tubby homologue; tubby protein; Tubby protein homolog; Tubby protein homolog 1
Gensymbole TUB
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human TUB1 (aa 1-50).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 22141, 25609, 7275
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.