Learn More
Thermo Scientific TUBASSY 8mm x 16mm, NS Y Pump segment 8mm x 16mm Y
Marke:  Thermo Scientific SH3B6531
TUBASSY 8mm x 16mm, NS Y Pump segment 8mm x 16mm Y
Artikelnummer. 17889736
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1155.00 €
    950.05 € / 10 Stück
    Sparen 204.95 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-02-2027