Learn More
Thermo Scientific Tube Adapter
Artikelnummer. 10761313 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
9 × 15 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
10761313 9 × 15 ml 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10761313
Marke: Thermo Scientific 75006456
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Tube Adapter for 9 x 15 mL Centri-Lab Type D Adapters.
  • Tube Adapter for 9 x 15 mL Centri-Lab Type D Adapters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Schlauchadapter
Material Plastic
Fassungsvermögen 9 × 15 ml
Autoklavierbar Not Autoclavable
Zur Verwendung mit (Geräte) Centri-Lab Type D Adapters