Learn More
OHAUS™ Röhrchenblock
Artikelnummer. 15712549 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Eppendorf Tubes
Konische Röhrchen
Kryoröhrchen
Röhrchen
No. of Places:
4
8
9
24
30
Röhrchengröße:
0.5 ml
1.5 ml
15 ml
2 ml
5 bis 7 ml
50 ml
5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen No. of Places Röhrchengröße unitSize
15712549 Röhrchen 30 0.5 ml 1 Stück
15722549 Röhrchen 24 1.5 ml 1 Stück
15732549 Röhrchen 24 2 ml 1 Stück
15742549 Röhrchen 24 5 bis 7 ml 1 Stück
15752549 Kryoröhrchen 24 2 ml 1 Stück
15762549 Eppendorf Tubes 9 5 ml 1 Stück
15772549 Konische Röhrchen 8 15 ml 1 Stück
15782549 Konische Röhrchen 4 50 ml 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 15712549
Marke: OHAUS™ 30400129
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Röhrchenblock besteht aus Valox357 Kunststoff und ist für eine Vielzahl von Röhrchen geeignet.
  • Entwickelt zum sicheren Halt von Röhrchen
  • Anwendungen umfassen: Zellkulturen, Bakterien- und Hefekulturen, Immunoassays, Proteinstudien, Blotting-Verfahren, Färbe- und Entfärbegele, Löslichkeitsstudien, Extraktionsverfahren, DNA, RNA, Hybridisierungen, Enzymreaktionen, ELISA-Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Block für 30 x 0,5 ml-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler
Aufnahmevermögen Röhrchen
Material Valox 357 Kunststoff
No. of Places 30
Typ Block
Röhrchengröße 0.5 ml
Abmessungen (L x B) 10,20 cm x 14,20 cm
Abmessungen (L x B x H) 10.2 x 14.2 x 4.6 cm
Länge (angloamerikanisch) 4,00 in.
Länge (metrisch) 10,20 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,60 in.
Breite (metrisch) 14,20 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1,80 in.
Höhe (metrisch) 4,600 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 4,00 in.
Tiefe (metrisch) 10,20 cm