Learn More
OHAUS™ Röhrchenblock
Artikelnummer. 15722549 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Eppendorf Tubes
Konische Röhrchen
Kryoröhrchen
Röhrchen
No. of Places:
4
8
9
24
30
Röhrchengröße:
0.5 ml
1.5 ml
15 ml
2 ml
5 bis 7 ml
50 ml
5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15722549
Marke: OHAUS™ 30400130
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Röhrchenblock besteht aus Valox357 Kunststoff und ist für eine Vielzahl von Röhrchen geeignet.
  • Entwickelt zum sicheren Halt von Röhrchen
  • Anwendungen umfassen: Zellkulturen, Bakterien- und Hefekulturen, Immunoassays, Proteinstudien, Blotting-Verfahren, Färbe- und Entfärbegele, Löslichkeitsstudien, Extraktionsverfahren, DNA, RNA, Hybridisierungen, Enzymreaktionen, ELISA-Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Block für 24 x 1,5 ml-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler
Aufnahmevermögen Röhrchen
Material Valox 357 Kunststoff
No. of Places 24
Typ Block
Röhrchengröße 1.5 ml
Abmessungen (L x B) 10,20 cm x 14,20 cm
Abmessungen (L x B x H) 10.2 x 14.2 x 5.3 cm
Länge (angloamerikanisch) 4,00 in.
Länge (metrisch) 10,20 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,60 in.
Breite (metrisch) 14,20 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2,10 in.
Höhe (metrisch) 5,300 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 4,00 in.
Tiefe (metrisch) 10,20 cm