Learn More
OHAUS™ Röhrchenblock
Product Code. 15732549 Shop All Ohaus Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Aufnahmevermögen:
Eppendorf Tubes
Konische Röhrchen
Kryoröhrchen
Röhrchen
No. of Places:
4
8
9
24
30
Röhrchengröße:
0.5 ml
1.5 ml
15 ml
2 ml
5 bis 7 ml
50 ml
5 ml
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Product Code. 15732549
missing translation for 'mfr': OHAUS™ 30400131
Only null left
Add to basket
Add to basket
OHAUS™ Röhrchenblock besteht aus Valox357 Kunststoff und ist für eine Vielzahl von Röhrchen geeignet.
  • Entwickelt zum sicheren Halt von Röhrchen
  • Anwendungen umfassen: Zellkulturen, Bakterien- und Hefekulturen, Immunoassays, Proteinstudien, Blotting-Verfahren, Färbe- und Entfärbegele, Löslichkeitsstudien, Extraktionsverfahren, DNA, RNA, Hybridisierungen, Enzymreaktionen, ELISA-Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung Block für 24 x 2,0 ml-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler
Aufnahmevermögen Röhrchen
Material Valox 357 Kunststoff
No. of Places 24
Typ Block
Röhrchengröße 2 ml
Abmessungen (L x B) 10,20 cm x 14,20 cm
Abmessungen (L x B x H) 10.2 x 14.2 x 5.3 cm
Länge (angloamerikanisch) 4,00 in.
Länge (metrisch) 10,20 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,60 in.
Breite (metrisch) 14,20 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2,10 in.
Höhe (metrisch) 5,300 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 4,00 in.
Tiefe (metrisch) 10,20 cm