Learn More
OHAUS™ Röhrchenblock
Artikelnummer. 15752549 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Eppendorf Tubes
Konische Röhrchen
Kryoröhrchen
Röhrchen
No. of Places:
4
8
9
24
30
Röhrchengröße:
0.5 ml
1.5 ml
15 ml
2 ml
5 bis 7 ml
50 ml
5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15752549
Marke: OHAUS™ 30400133
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
OHAUS™ Röhrchenblock besteht aus Valox357 Kunststoff und ist für eine Vielzahl von Röhrchen geeignet.
  • Entwickelt zum sicheren Halt von Röhrchen
  • Anwendungen umfassen: Zellkulturen, Bakterien- und Hefekulturen, Immunoassays, Proteinstudien, Blotting-Verfahren, Färbe- und Entfärbegele, Löslichkeitsstudien, Extraktionsverfahren, DNA, RNA, Hybridisierungen, Enzymreaktionen, ELISA-Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Block für 24 x 2,0 ml-CryoTubes
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler
Aufnahmevermögen Kryoröhrchen
Material Valox 357 Kunststoff
No. of Places 24
Typ Block
Röhrchengröße 2 ml
Abmessungen (L x B) 10,20 cm x 14,20 cm
Abmessungen (L x B x H) 10.2 x 14.2 x 5.6 cm
Länge (angloamerikanisch) 4,00 in.
Länge (metrisch) 10,20 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,60 in.
Breite (metrisch) 14,20 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2,20 in.
Höhe (metrisch) 5,600 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 4,00 in.
Tiefe (metrisch) 10,20 cm