Learn More
OHAUS™ Röhrchenblock
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Eppendorf Tubes
Konische Röhrchen
Kryoröhrchen
Röhrchen
No. of Places:
4
8
9
24
30
Röhrchengröße:
0.5 ml
1.5 ml
15 ml
2 ml
5 bis 7 ml
50 ml
5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Entwickelt zum sicheren Halt von Röhrchen
- Anwendungen umfassen: Zellkulturen, Bakterien- und Hefekulturen, Immunoassays, Proteinstudien, Blotting-Verfahren, Färbe- und Entfärbegele, Löslichkeitsstudien, Extraktionsverfahren, DNA, RNA, Hybridisierungen, Enzymreaktionen, ELISA-Assays
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Block für 4 x konische 50 ml-Röhrchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schüttler |
| Aufnahmevermögen | Konische Röhrchen |
| Material | Valox 357 Kunststoff |
| No. of Places | 4 |
| Typ | Block |
| Röhrchengröße | 50 ml |
| Abmessungen (L x B) | 10,20 cm x 14,50 cm |
| Abmessungen (L x B x H) | 10.2 x 14.5 x 12.2 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 4,00 in. |
| Mehr anzeigen |