Learn More
OHAUS™ Röhrchenblock
Artikelnummer. p-7158934 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Eppendorf Tubes
Konische Röhrchen
Kryoröhrchen
Röhrchen
No. of Places:
4
8
9
24
30
Röhrchengröße:
0.5 ml
1.5 ml
15 ml
2 ml
5 bis 7 ml
50 ml
5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15712549
Marke: OHAUS™ 30400129
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Röhrchenblock besteht aus Valox357 Kunststoff und ist für eine Vielzahl von Röhrchen geeignet.
  • Entwickelt zum sicheren Halt von Röhrchen
  • Anwendungen umfassen: Zellkulturen, Bakterien- und Hefekulturen, Immunoassays, Proteinstudien, Blotting-Verfahren, Färbe- und Entfärbegele, Löslichkeitsstudien, Extraktionsverfahren, DNA, RNA, Hybridisierungen, Enzymreaktionen, ELISA-Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Beschreibung Block für 30 x 0,5 ml-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler
Aufnahmevermögen Röhrchen
Material Valox 357 Kunststoff
No. of Places 30
Typ Block
Röhrchengröße 0.5 ml
Abmessungen (L x B) 10,20 cm x 14,20 cm
Abmessungen (L x B x H) 10.2 x 14.2 x 4.6 cm
Länge (angloamerikanisch) 4,00 in.
Länge (metrisch) 10,20 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,60 in.
Breite (metrisch) 14,20 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1,80 in.
Höhe (metrisch) 4,600 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 4,00 in.
Tiefe (metrisch) 10,20 cm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis