Learn More
Benchmark Scientific™ Tube Block for Benchmark MultiTherm
Artikelnummer. 17934402
Click to view available options
No. of Places:
24
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17934402
Marke: Benchmark Scientific™ H500012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
This block holds 24 x 12 mm tubes. Made of aluminum, it is covered with a protective shield. Fits Benchmark MultiTherm.
  • Accommodates 24 x 12 mm tubes
  • Protective shield protects users from burns
  • Fits MultiTherm H and HC Models
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kammermaterial Aluminium
Aufnahmevermögen 24 x 12 mm Tubes
Material Aluminium
No. of Places 24
Typ Block
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vortexing of 12 mm Diameter Tubes