Learn More
Pinnacle Brush™ Röhrchenbürste
Beschreibung
- Mittigen Satz Nylonborsten
- Griff aus verzinktem Stahl
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Röhrchenbürste |
| Griffmaterial | Metall |
| Durchmesser (metrisch) | 0.6 cm |
| Durchmesser (metrisch) Borste | 6 mm |
| Länge (metrisch) | 430 mm |
| Länge (metrisch) Bürste | 8 cm |
| Länge (metrisch) Griff | 19 cm, 18 cm |
| Menge | 10 Packungen |
| Größe | Bürstenumfang: 2 cm |
| Breite (metrisch) Borste | 6 mm |