Learn More
Micronova™ Tube Brushes
Artikelnummer. 17105284 Alle ansehen Micronova Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Borste:
0,63 cm
1,27 cm
1,9 cm
2,54 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Borste unitSize
17105284 1,9 cm 1 Stück
17175274 2,54 cm 1 Stück
17185274 1,27 cm 1 Stück
17195274 0,63 cm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 17105284
Marke: Micronova™ BRPL3418
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tube Brushes are made of white polypropylene and are fitted with a microfilament fiber brush head. They are suitable for cleaning around elbow fittings and in tight spaces.
  • Product Type: Tube Brush
  • Material: Polypropylene
  • Color: White
  • Handle Type: Round
  • Head Type: Microfilament Fiber
  • Tip Type: Flat
  • Length: 46 cm (18 in.)
  • Sterility: Non-Sterile
  • Autoclavable: Yes
  • For Use With (Application): Cleaning
Spezifikation
Produkttyp Tube Brush
Bristle Material Polypropylene
Bristle Type Medium Stiffness
Color-coded No
Griffmaterial Polypropylene
Handle Type Round
Spitzentyp Flat
Sterilität Non-sterile
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität ISO 9001 Certified Facility
Farbe White
Durchmesser (angloamerikanisch) Borste 0.75 in.
Durchmesser (metrisch) Borste 1,9 cm
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cleaning
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Länge (metrisch) 46 cm
Material Polypropylene
Verpackung Individually Packaged
Menge 1 Ea.
Gewicht (angloamerikanisch) 1 oz.
Gewicht (metrisch) 28.35 g