Learn More
Micronova™ Tube Brushes
Artikelnummer. 17175274 Alle ansehen Micronova Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Borste:
0,63 cm
1,27 cm
1,9 cm
2,54 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Borste unitSize
17175274 2,54 cm 1 Stück
17185274 1,27 cm 1 Stück
17195274 0,63 cm 1 Stück
17105284 1,9 cm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 17175274
Marke: Micronova™ BRPL118
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tube Brushes are made of white polypropylene and are fitted with a microfilament fiber brush head. They are suitable for cleaning around elbow fittings and in tight spaces.
  • Product Type: Tube Brush
  • Material: Polypropylene
  • Color: White
  • Handle Type: Round
  • Head Type: Microfilament Fiber
  • Tip Type: Flat
  • Length: 46 cm (18 in.)
  • Sterility: Non-Sterile
  • Autoclavable: Yes
  • For Use With (Application): Cleaning
Spezifikation
Produkttyp Tube Brush
Bristle Material Polypropylene
Bristle Type Medium Stiffness
Color-coded No
Griffmaterial Polypropylene
Handle Type Round
Spitzentyp Flat
Sterilität Non-sterile
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität ISO 9001 Certified Facility
Farbe White
Durchmesser (angloamerikanisch) Borste 1 in.
Durchmesser (metrisch) Borste 2,54 cm
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cleaning
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Länge (metrisch) 46 cm
Material Polypropylene
Verpackung Individually Packaged
Menge 1 Ea.
Gewicht (angloamerikanisch) 1 oz.
Gewicht (metrisch) 28.35 g