Learn More
Gosselin™ Röhrchenkappe, gerade Stopfen
Artikelnummer. 12374039
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000/Packung
Packungsgröße:
20000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12374039 1000/Packung 20000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12374039 Lieferant Gosselin™ Lieferanten-Nr. B9003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00 €
    635.75 € / 20000 Stück
    Sparen 204.25 €
    24% Rabatt
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Corning™ Gosselin™ Schlauchkappen mit geraden Stopfen werden aus nicht recycelten Kunststoffen spritzgegossen. Sie entsprechen aktuellen Umweltnormen und sind zur besseren Griffigkeit vertikal gerippt.
  • Alle Verschlüsse und Rohre werden mit High-Tech-Geräten in Spritzgießtechnik hergestellt.
  • Die verwendeten Rohkunststoffe sind rein und entsprechen den aktuellen Umweltstandards.
  • Jede Produktionscharge wird während des gesamten Produktionsprozesses gemäß den Standardvorgaben geprüft, die durch Gosselns eigene Spezifikationen verstärkt werden.
  • Alle Verschlüsse mit senkrechten Riefen für einen besseren Griff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Gerader Stecker
Material LDPE
Farbe Weiß
Anzahl pro Packung 1000/Packung
Anzahl pro Karton 20.000/Karton
Menge 1000/Packung
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchencode: TL40