Learn More
BOLA Tube End Fittings
Artikelnummer. 10174491
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Schwarz
Violett
Weiß
Außendurchmesser (metrisch):
1,6 mm
1,61 mm
3,2 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10174491
Marke: BOLA F70224
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tube End Fittings with Washers
  • Tube end fittings.
  • With male thread UNF ¼ in. 28 G washers made of PA are included in delivery.
  • Packing unit: 10 pieces, differing ordering quantities are rounded up to factor 10.
Spezifikation
Farbe Rot
Außendurchmesser (metrisch) 1,6 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0.8 mm
Autoklavierbar Autoclavable