Learn More
BOLA Tube Fittings
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4 mm
6 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Straight tube fitting made of PTFE with nuts made of glass-fibre reinforced PTFE.
- Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Gesamtlänge (metrisch) | 14 mm |
| Farbe | White |
| Flexibility | Rigid |