Learn More
BOLA Tube Fittings, Elbow
Artikelnummer. 10545201
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4 mm
8 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10545201 4 mm 1 Stück
10568652 8 mm 1 Stück
10155011 12 mm 1 Stück
10796732 14 mm 1 Stück
10706742 16 mm 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10545201
Marke: BOLA D50402
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tube Fittings, Elbow PTFE, nut made of glass-fibre reinforced PTFE
  • Tube fitting elbow-shaped made of PTFE, two connections with nuts made of glass-fibre reinforced PTFE.
  • Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Autoklavierbar Autoclavable
Farbe White
Flexibility Rigid