Learn More
Nabertherm™ Rohrofen mit B410 Controller
Artikelnummer. 15476592 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Temperatur (metrisch):
1200 °C
1300 °C
Breite (metrisch):
434 mm
670 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15476592
Marke: Nabertherm™ R151B3AN
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie diese kompakten Röhrchenöfen für eine Vielzahl von allgemeinen Anwendungen. Nabertherm™ Röhrchenofen mit B410-Reglern sind mit einem Standard-Arbeitsrohr aus C-530-Keramik und zwei Fasersteckern für ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis ausgestattet.
  • Serienmäßiger einzoniger Heizungsaufbau
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Außenrohrdurchmesser von 50 bis 170 mm, beheizte Länge von 250 bis 1000 mm
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
B410 Steuerung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
  • Fünf Programme und vier Segmente
  • Echtzeituhr und Auto-Rohr
  • Weiß/blaue Anzeige für Statusmeldungen in Klartext
  • Dateneingabe über Jog Dial und Tasten
  • Überspringen-Taste für segmentierten Sprung
  • Programmeingabe in Schritten von 1 °C oder 1 min
  • Konfigurierbare Startzeit und Betriebsstundenzähler
  • Optionale Schnittstelle für VCD-Software
Spezifikation
Heizzone 250 mm
Temperatur (metrisch) 1300 °C
Typ Kompakter Röhrchenofen
Display Einfaches, blau/weißes LC-Display
Enthält Modell B410-Steuerung
Material Stainless Steel
Breite (metrisch) 434 mm
Höhe (metrisch) 508 mm
Tiefe (metrisch) 340 mm
Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen 50 mm
Versandgewicht (metrisch) 22 kg