Learn More
OHAUS™ Röhrchenhalter
Artikelnummer. 15712649 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
0.5 ml-Mikroröhrchen
1.5 bis 2 ml-Mikroröhrchen
14 bis 19 mm-Röhrchen
20 bis 25 mm-Röhrchen
9 bis 13 mm-Röhrchen
Mikroröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
15712649 9 bis 13 mm-Röhrchen 2 Stück
15722649 14 bis 19 mm-Röhrchen 2 Stück
15732649 20 bis 25 mm-Röhrchen 2 Stück
15762619 0.5 ml-Mikroröhrchen 1 Stück
15772619 1.5 bis 2 ml-Mikroröhrchen 1 Stück
15742649 Mikroröhrchen 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15712649 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30400229
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Röhrchenhalter besteht aus Polyethylenschaum und kann in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden.
  • Kann für alle Vortexmischer verwendet werden
  • Höherer Durchsatz durch gleichzeitiges Mischen mehrerer Proben
  • Hergestellt aus Polyethylenschaum
  • Auswahl der passenden Halter für die Probengröße oder Auswahl des flachen Einsatzes und der Ausschnitte entsprechend den individuellen Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 9 bis 13 mm-Röhrchen
Röhrchengröße 9 bis 13 mm
Produkttyp Röhrchenhalter
Material Gummi
Beschreibung Halter für 9 bis 13 mm Röhrchen, 2 St./Packung
Anzahl Positionen 8
Verpackungsmenge 2/Packung