Learn More
Eppendorf™ MixMate Röhrchenhalter
Artikelnummer. 10130623 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Röhrchenkapazität:
0,2 ml
38 ml
2 ml
Anzahl Positionen:
24
96
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Röhrchenkapazität Anzahl Positionen unitSize
10130623 0,2 ml 96 1 Stück
10691104 38 ml 24 1 Stück
10282963 2 ml 24 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10130623 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 5353040113
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit MixMate Vortexmischern
  • Röhrchenhalter für Eppendor MixMate™
  • Der 3-in-1 Mischer für Platten, Röhrchen und Vortex-Mischen
  • Das Hochgeschwindigkeitsinstrument garantiert komplettes Vermischen Ihrer Probe in Sekunden
  • Herausragende 2D Mix-Control sorgt für ein optimiertes Mischen mit Anti-Spill-Technologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Röhrchenkapazität 0,2 ml
Produkttyp Röhrchenhalter
Zur Verwendung mit (Geräte) 96 x 0,2 ml-PCR-Röhrchen, PCR-Streifen oder 96-Well-PCR-Platten mit halbem oder ohne Rand, MixMate Vortexmischer
Anzahl Positionen 96