Beschreibung
- Röhrchenhalter für Eppendor MixMate™
- Der 3-in-1 Mischer für Platten, Röhrchen und Vortex-Mischen
- Das Hochgeschwindigkeitsinstrument garantiert komplettes Vermischen Ihrer Probe in Sekunden
- Herausragende 2D Mix-Control sorgt für ein optimiertes Mischen mit Anti-Spill-Technologie
Spezifikation
Spezifikation
| Röhrchenkapazität | 2 ml |
| Produkttyp | Röhrchenhalter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 24 x 1,5 ml/2 ml Mikro-Reagenzgläser |
| Anzahl Positionen | 24 |