Learn More
Eppendorf™ MixMate Röhrchenhalter
Artikelnummer. 10691104 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Röhrchenkapazität:
0,2 ml
38 ml
2 ml
Anzahl Positionen:
24
96
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Röhrchenkapazität Anzahl Positionen unitSize
10691104 38 ml 24 1 Stück
10130623 0,2 ml 96 1 Stück
10282963 2 ml 24 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10691104
Marke: Eppendorf™ 5353040121
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit MixMate Vortexmischern
  • Röhrchenhalter für Eppendor MixMate™
  • Der 3-in-1 Mischer für Platten, Röhrchen und Vortex-Mischen
  • Das Hochgeschwindigkeitsinstrument garantiert komplettes Vermischen Ihrer Probe in Sekunden
  • Herausragende 2D Mix-Control sorgt für ein optimiertes Mischen mit Anti-Spill-Technologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Röhrchenkapazität 38 ml
Produkttyp Röhrchenhalter
Zur Verwendung mit (Geräte) 24 x 0,5 ml-Reaktionsgefäße
Anzahl Positionen 24