Learn More
Fisherbrand™ Röhrchenhalter
Artikelnummer. p-8269030 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Röhrchenhalter, Schwarz
Röhrchenhalter, blau
Röhrchenhalter, weiß
Zur Verwendung mit (Geräte):
Dünnwandiges PCR-Röhrchen, 0,3 ml
Dünnwandiges PCR-Röhrchen, 0,5 ml
Polystyrolröhrchen, 1,5 ml
Modell:
440
445
449
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ Zur Verwendung mit (Geräte) Modell unitSize
15380372 Röhrchenhalter, weiß Polystyrolröhrchen, 1,5 ml 440 1 Stück
15300382 Röhrchenhalter, blau Dünnwandiges PCR-Röhrchen, 0,3 ml 445 1 Stück
15226988 Röhrchenhalter, Schwarz Dünnwandiges PCR-Röhrchen, 0,5 ml 449 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 15380372
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fasst mehrere Röhrchen für die gleichzeitige Verarbeitung von Proben mit indirekter Schallexposition. Fisherbrand™ Röhrchenhalter sind für eine Reihe von Röhrchenarten und -kapazitäten erhältlich.
  • Weißer Halter für 8 1.5 ml-Polystyrolröhrchen
  • Der blaue Halter fasst 18 dünnwandige 0.3 ml PCR-Röhrchen
  • Schwarzer Halter für 12 dünnwandige 0.5 ml PCR-Röhrchen
Spezifikation
Typ Röhrchenhalter, weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) Polystyrolröhrchen, 1,5 ml
Modell 440