Learn More
Carl Zeiss™ Tubus mit integrierter HD-IP-Kamera 5 MP für Primo Star Mikroskope
Product Code. 15604448
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Zur Verwendung mit (Geräte):
Primo Star Mikroskop
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Product Code. 15604448
missing translation for 'mfr': Carl Zeiss™ 4155001402000
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Für die Verwendung mit Primo Star Mikroskopen.
Tube HD 30°/20 mit integrierter HD-IP-Kamera 5 MP für Primo Star Kamera
  • Sensor-Spezifikationen: Mikron MT9P031
  • 5 Megapixel, Farbe
  • CMOS Grundauflösung: (H) 2560 x (V) 1920 = 5.0 Megapixel
  • Pixelgröße: 2.2 µm x 2.2 µm
  • Sensorgröße 5.7 X 4.28 mm, entspricht 1/2.5 Zoll (Diagonale: 7.1 mm)
  • Live-Bildrate (je nach Hardware- und Softwarekonfiguration): H x V (Bildrate) 800 x 600 (20)
  • Live-Bildrate (Stand Alone) über DVI-D (HDMI): H x V (Bildrate) 1280 x 720 (60); 1920 x 1080 (30)
  • Digitalisierung: 3 x 8 Bit/Pixel
  • Integrationszeit: 20 µs bis zu 2 Sekunden
  • Schnittstellen: 1X SD-Kartensteckplatz, 1 x USB 2.0 (Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten), 1 x DVI
  • D (HDMI), 1 x Ethernet RJ45 100 Mbit, 1 x IR-Sensor
  • Spektralbereich: Bereich von 400 nm bis 700 nm
  • IR-Filter Auslesemodus: Progressive Registrierung: CE, FCC Klasse B, RoHS
  • Umgebungsbedingungen: +5 °C bis +45 °C
  • Max. 80 % relative Luftfeuchtigkeit
  • Keine Kondensation
  • Umluftkühlung
  • Erforderlicher Netzanschluss: Externe Stromversorgung USB 2.0 5 V/1 A 100 bis 240 VAC/50 bis 60 Hz mit länderspezifischen Adaptern
  • Zweifarbige LED: Einschalten und aufnahmebereit (grün); Aufnahme (grün blinkend); Nicht bereit (rot); Fehler (rot blinkend)
  • Integrierter Steckplatz: SD-Kartensteckplatz für SD- und SDHC-Karten
  • Steuerungstasten: Bild-/Videoaufnahme, Weißabgleich, Kontrast, Helligkeit, Menü
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 7 x32 Prof. / Ultimate SP1 (ZEN 2012 lite), Windows 7 x64 Prof./Ultimate SP1 (ZEN 2 Lite/Pro/System)
  • Die Kamera ist netzwerkfähig und kann mit der ZEISS iPad App, Labscope oder Matscope verwendet werden
  • Apps sind als kostenloser Download im Apple App Store erhältlich
  • Sofern nicht anders vom Händler angegeben, werden iPad und WLAN Router nicht von ZEISS geliefert
Specifications
Ausführungsart Tubus HD30°/20 mit integrierter HD-IP-Kamera 5 MP für Primo Star
Kameratyp HD IP-Kamera 5 MP
Modell Tubus HD 30°/20
Produkttyp Tubus mit integrierter Kamera
Auflösung 2560 (H) x 1920 (V) = 5,0 Megapixel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zeiss iPad-App, Labscope oder Matscope
Zur Verwendung mit (Geräte) Primo Star Mikroskop
Enthält USB-Kabel mit länderspezifischen Adaptern
Kennwerte der Stromversorgung Externer USB 2.0 5 V/1 A 100 bis 240 V AC/50 bis 60 Hz
Softwaretyp Windows 7 x32 Prof./Ultimate SP1 (ZEN2012 lite), Windows 7 x64 Prof./Ultimate SP1 (ZEN 2 lite/pro/system)
Spannung 100 bis 240 V AC
Frequenz 50 bis 60 Hz