Learn More
IKA™ Tube Mill 100 Control
Artikelnummer. 15483175 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
220/240 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
15483175 220/240 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15483175 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0020007144
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Steuerung der Tube Mill 100 ist eine Chargenmühle mit Einweg-Mahlkammer. Verhindert Kreuzkontaminationen und Reinigungsaufwand.
Die Steuerung der Tube Mill 100 bietet Platz für größere Mahlkammern mit einem maximalen Volumen von 100 ml (MT 100). Die Mahlkammer und der Deckel bestehen aus transparentem Material, sodass Tests jederzeit beobachtet werden können. Die Mühle kann für harte (Mohshärte bis 5), trockene und spröde Materialien verwendet werden. Sie ist besonders für das Mahlen von Samen wie Mais und Weizen geeignet. Die Mühle startet nur, wenn der Deckel geschlossen ist, damit eine sichere Verwendung gewährleistet ist.
  • Kann für harte, trockene und spröde Materialien verwendet werden
  • Besonders geeignet für das Mahlen von Samen wie Mais und Weizen
  • Mit einer transparenten Schutzhaube, die geschlossen sein muss, damit die Mühle funktioniert
  • Klares und mehrsprachiges OLED-Display (inkl. Fehlercodeanzeige)
  • Intervallbetrieb optional
  • Unbegrenzt variable Drehzahl
  • Verschiedene Betriebsmodi
  • Einstellbare Sicherheitsdrehzahl und Sicherheitszeit
  • Programmierbare und speicherbare Testbedingungen
  • Wiederholbare Testergebnisse
  • Tastenfeld
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Abmessungen (L x B x H) 180 x 212 x 300 mm
Displaytyp OLED
Elektrische Anforderungen 220/240, 100/120, 100 V, 50, 60 Hz, 100 W
Mahldauer 5 s bis 3 min
Härte 5 Mohs
Enthält ISB-Schnittstelle, Touch-Tastatur, 3 Mahlkammern (1 x MT40, 1 x MT 100 und 1 x MMT 40)
Geschwindigkeit 5000 bis 25.000 U/min
Spannung 220/240 V
Watt 100 W
Gewicht (metrisch) 2.8 kg
Frequenz 50/60 Hz