Learn More
Buerkle™ Schlauchtülle mit Überwurfmutter
Artikelnummer. 10529603 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
13 mm-Düse
16 mm-Düse
20-mm-Düse
25 mm-Düse
Breite (metrisch):
9 mm
10 mm
13 mm
20 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10529603
Marke: Buerkle™ 85463420
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine Schlauchtülle mit Hutmutter und Innengewinde.
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Dichtung aus EPDM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel
Durchmesser (metrisch) 20-mm-Düse
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Verpackungsmenge 20/Skala
Gewindegröße 3/4 in.
Breite (metrisch) 13 mm
Enthält FTG Mutter
Material (Dichtung) EPDM
Produkttyp Rohrdüse