Learn More
Fisherbrand™ Röhrchengestell für Schüttel-Inkubatoren
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1,5 bis 2 ml-Röhrchen
15 ml-Röhrchen
15 ml-Röhrchen, 50 ml-Röhrchen
500 ml-Röhrchen
50 ml-Röhrchen
Röhrchen
Neigungswinkel:
Horizontal
Vertikal
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Neigungswinkel | Horizontal |
| Aufnahmevermögen | 1,5 bis 2 ml-Röhrchen |
| Röhrchenkapazität | 1,5/2 ml |
| Produkttyp | Röhrchengestell |
| Material | Aluminium |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 16313226 |
| Anzahl Positionen | 12 |
| Verpackungsmenge | Je 1 |