Learn More
Grant Instruments Tube Rotor for LMC-56
Click to view available options
Fassungsvermögen:
10 x 12- bis 15 ml-Röhrchen
17 x 15-ml-Röhrchen
24 x 10 bis 15 ml-Röhrchen
6 x 50-ml-Röhrchen
Material:
Aluminium
Edelstahl
Gentechnisch hergestelltes Polymer
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Swing-out rotor
- Compatible with LMC-56
Available to fit the following:
- 12 x 10 to 15 mL Tubes
- 17 x 15 mL Tubes
- 24 x 10 to 15 mL Tubes
- 6 x 50 mL Tubes
- 6 x 50 mL Tubes
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Gentechnisch hergestelltes Polymer |
| Typ | Swing-out Rotor |
| Fassungsvermögen | 6 x 50-ml-Röhrchen |
| Max. RZB | 3,160 x g |
| Max. Geschwindigkeit | 4,200 rpm |
| Radius (metrisch) | 100 mm |
| Max. Schlauchlänge | 115 mm |
| Max. Röhrchendurchmesser | 30 mm |
| Nettogewicht | 1 kg |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | LMC-56 |
| Mehr anzeigen |