Learn More
Sartorius Einwegnährböden Orangenserum Agar, (VE=50 Stck.)
Artikelnummer. 10796662 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 mL
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10796662 20 mL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10796662 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 14130K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.00 €
    223.00 € / 50 Stück
    Sparen 24.00 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fertigmedien in Röhrchen sparen Zeit und Kosten
Das gebräuchlichste Kulturmedium für Mikroorganismen ist Agar. Dies kann für Membranfiltrationsverfahren oder für die direkte Inkubation verwendet werden. Agar in Röhrchen kann auf Agarplatten gegossen werden. Der Inhalt eines Röhrchens reicht für zwei 90-mm- oder drei 60-mm-Petrischalen.
  • 20-ml-Röhrchen, 50 Röhrchen pro Packung
  • Nach international gültigen Formulierungen
  • Gleichbleibende Qualität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aussehen Orange
Farbe Orange
Herkunftsland Deutschland
Form Flüssig
Format Tube
Herstellungsort Deutschland
Medientyp Orangenserum (pH 5,5) Agar
Vorbereitungsmethode Fertigprodukte
Produkttyp Kulturmedium
Sterilität Steril
Klasse des Zielorganismus Bacteria
Testtyp Mikrobieller Nachweis
Füllvolumen 20 mL
Endprodukttyp Mikroorganismen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Membranfiltrationsverfahren oder direkte Inkubation zur Bestimmung der säuretoleranten Mikroorganismen
Zur Verwendung mit (Geräte) Sartorius Membranfiltrationseinheiten
Verpackungsart Flasche
Menge 20 mL