Learn More
Terumo™ Tuberkulinspritze
Artikelnummer. 11763313
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
25 ga.
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Kanülen-Gauge unitSize
11763313 25 ga. 100 Stück
1 options
Artikelnummer. 11763313
Marke: Terumo™ 8SS01T25161
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Spritzen eignen sich zum Ansaugen von Flüssigkeiten oder zur Probenahme von Blut oder anderen Körperflüssigkeiten. Terumo™ Dreiteilige Insulinspritzen gewährleisten dank ihrer einzigartigen Doppelkegelkonstruktion maximalen Patientenkomfort.
  • Ultrascharfe Nadeln
  • Durchsichtige Fässer
  • Markante, präzise Skalenmarkierungen
  • Gleichmäßige Kolbenbewegung
  • Manipulationssichere Aufreißpackungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BD
Kanülen-Gauge 25 ga.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tuberkulin
Länge (metrisch) 160 mm
Produkttyp Tuberkulinspritze
Menge 100/Pckg.
Volumen (metrisch) 1 ml
Anschlusstyp Nadel