Learn More
TPP™ TubeSpin™ Bioreaktoren
Artikelnummer. 11361724
Artikelnummer. 11361724
Marke: TPP™ 87050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Verwendung bei großvolumigem Screening- und Optimierungsprozessen von Suspensionszellen. TPP™ TubeSpin™ Bioreaktor 50 passt in einen Standard-Zentrifugenrotor.
Verwendung bei großvolumigem Screening- und Optimierungsprozessen von Suspensionszellen.TPP™ TubeSpin™ Bioreaktor 50 passt in einen Standard-Zentrifugenrotor.
  • Die Optimierung der Parameter, die für das Hochskalieren der Produktion wichtig sind, kann mit geringen Mengen bewertet werden, wodurch die Anzahl der parallelen Experimente gleichzeitig maximiert wird
  • Filter-Schraubkappe mit teilweise 5 unterschiedlichen Öffnungen (A, B, C, D, E) über dem gasdurchlässigen, sterilen PTFE-Filter
  • Steriler Gasaustausch wird durch die 0.22 μm-Filtermembran gewährleistet
Spezifikation
Kapazität (metrisch) Gesamtvolumen: 50 ml, Arbeitsvolumen: 1 bis 35 ml
Material Polypropylen
Enthält PTFE-Membran in der Filterkappe
Sterilität Steril
Form Konisch
Länge (metrisch) 115 mm
Bodenform Konisch
Verschlusstyp Filterschraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 30 mm
Graduated Ja
Produkttyp Bioreaktorröhrchen
Max. RZB 15.500 × g