Learn More
Palintest™ CSB-Küvettentest, Küvetten mit Quecksilber mit hoher Chlorid-Toleranz
Artikelnummer. 11918937
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich:
0 bis 150 mg/l
0 bis 20000 mg/l
Packungsgröße:
24 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich Packungsgröße
11918937 0 bis 150 mg/l 24 Stück
11938937 0 bis 20000 mg/l 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11918937 Lieferant Palintest™ Lieferanten-Nr. PL461
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.70 €
    85.49 € / 24 Stück
    Sparen 24.21 €
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Diese Formulierung mit hohem Chloridgehalt (2M) eignet sich für die Arbeit mit Proben mit sehr hohem Chloridgehalt und ist ideal für die Arbeit in Labors und anderen wissenschaftlichen Umgebungen.
  • Die quecksilberfreie Formulierung wird für den allgemeinen Gebrauch empfohlen 
  • Die quecksilberhaltige Sulfat-Formulierung (M) ist für die Verwendung in Standardverfahren vorgesehen, die eine Unterdrückung von Interferenzen aufgrund moderater Chloridkonzentrationen erfordern
  • Die Formulierung mit hoher Chloridkonzentration (2M) bietet eine deutlich höhere Chloridunterdrückung und eignet sich für die Arbeit mit Proben mit sehr hohen Chloridkonzentrationen
  • Die neue M/C-Formulierung mit quecksilberhaltigem Sulfat ist speziell für den Einsatz mit Nicht-Palintest™-Instrumenten vorgesehen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hohe Chloridproben wie Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)
Zur Verwendung mit (Geräte) Photometer oder UV-Vis-Spektralfotometer
Enthält Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)
Anzahl Tests 25
Bereich 0 bis 150 mg/l
Typ COD-Reagenzglas