Learn More
Palintest™ CSB-Küvettentest, Küvetten mit Quecksilber mit hoher Chlorid-Toleranz
Description
- Die quecksilberfreie Formulierung wird für den allgemeinen Gebrauch empfohlen
- Die quecksilberhaltige Sulfat-Formulierung (M) ist für die Verwendung in Standardverfahren vorgesehen, die eine Unterdrückung von Interferenzen aufgrund moderater Chloridkonzentrationen erfordern
- Die Formulierung mit hoher Chloridkonzentration (2M) bietet eine deutlich höhere Chloridunterdrückung und eignet sich für die Arbeit mit Proben mit sehr hohen Chloridkonzentrationen
- Die neue M/C-Formulierung mit quecksilberhaltigem Sulfat ist speziell für den Einsatz mit Nicht-Palintest™-Instrumenten vorgesehen
Spécification
Spécification
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hohe Chloridproben wie Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Photometer oder UV-Vis-Spektralfotometer |
| Enthält | Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) |
| Anzahl Tests | 25 |
| Bereich | 0 bis 20000 mg/l |
| Typ | COD-Reagenzglas |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?