Learn More
Palintest™ CSB-Küvettentest, Küvetten mit Quecksilber
Beschreibung
- Der Palintest™ Das COD-Röhrchentestsystem bietet eine Methode, die sowohl praktisch als auch bequem ist.
- Die Reagenzien werden vorgemischt und mit einem Minimum an potenziell gefährlichen Chemikalien geliefert
- Der Test wird einfach durchgeführt, indem die Probe in das Röhrchen gegeben, der Deckel verschlossen und anschließend zwei Stunden lang bei 150 °C aufgeschlossen °wird.
- Anschließend werden die Röhrchen abgekühlt und die Testfarbe mit einem Palintest™ Photometer
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Moderate Chloridproben wie Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Photometer oder UV-Vis-Spektralfotometer |
| Enthält | Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) |
| Anzahl Tests | 25 |
| Bereich | 0 bis 400 mg/l |
| Typ | COD-Reagenzglas |