missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Tubing

Artikelnummer. 15283179
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2 mm
3,175 mm
3,6 mm
6,35 mm
6,5 mm
6,8 mm
8 mm
9,5 mm
9,52 mm
12 mm
13 mm
14 mm
20 mm
Packungsgröße:
1 Meter
3 Meter
5 Meter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15283179

Marke: BOLA S181046

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Tubing, Virgin, Milky-white

  • Translucent to milky-white appearance.
  • Almost universal chemical resistance
  • Free from extractable agents
  • Physiologically safe
  • Non-adhesive surface
  • Very good sliding characteristics
  • Very good dielectric characteristics
  • Flame retardant according to UL94V0
  • Oxygen value more than 95
  • Resistant to irradiation and weather
  • Can be sterilized in ETO and in autoclaves

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Autoclavable
Innendurchmesser (metrisch) 3,175 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) '-200°C
Sterilität Non-sterile
Farbe White
Flexibility Rigid
Maximaler Druck 150
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt