Learn More
BOLA Schläuche
Beschreibung
- Durchscheinendes bis milchig-weißes Aussehen.
- Nahezu universelle chemische Beständigkeit
- Frei von extrahierbaren Substanzen
- Physiologisch sicher
- Nicht-klebende Oberfläche
- Sehr gute Gleiteigenschaften
- Sehr gute dielektrische Eigenschaften
- Flammenhemmend gemäß UL94V0
- Sauerstoffgehalt über 95
- Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse
- Kann in EtO und in Autoklaven sterilisiert werden
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9,52 mm |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | '-200 °C |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Durchsichtig |
| Flexibilität | Starr |
| Maximaler Druck | 47 |