Learn More
Macherey-Nagel™ Schlauchadapter
Artikelnummer. 10448981 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
1, 3 und 6 ml-Polypropylen-Säule, für die Anwendung großer Probenvolumina
15, 45 und 70 ml Polypropylen-Säulen, für die Anwendung großer Probenvolumina
Packungsgröße:
4 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10448981 15, 45 und 70 ml Polypropylen-Säulen, für die Anwendung großer Probenvolumina 4 Stück
10371242 1, 3 und 6 ml-Polypropylen-Säule, für die Anwendung großer Probenvolumina 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10448981 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 730386
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Adapter für SPE-Röhrchen und Vakuumkammern
CHROMABOND™ Vakuumverteiler für die gleichzeitige Vorbereitung von bis zu 12 Proben. Der Verteiler besteht aus einem rechteckigen Glasschrank mit einem Vakuummeter und einem Deckel aus Polypropylen, der die Säulen oder Kassetten aufnehmen kann. Die austauschbaren Ventile am Deckel ermöglichen bei Bedarf eine individuelle Vakuumsteuerung für jede Festphasenextraktionssäule. Der Schrank verfügt über ein variables Gestell mit austauschbaren Trennwänden, das eine Vielzahl von Gefäßen wie Reagenzgläser, Messkolben, Szintillationsfläschchen, Autosamplerfläschchen, Kunststofffläschchen usw. aufnehmen kann. Das Vakuum in der Kammer kann mit dem Steuerventil eingestellt und auf dem Messgerät abgelesen werden.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 15, 45 und 70 ml Polypropylen-Säulen, für die Anwendung großer Probenvolumina
Typ Schlauchadapter
Menge 4/Packung