Learn More
Masterflex™ Schlauchadapter NPT(M) Polypropylen
Artikelnummer. 11736068
Change view
Click to view available options
Gewindegröße:
1/8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Gewindegröße unitSize
11736068 1/8 Zoll 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11736068
Marke: Masterflex™ 3120000
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ideal für allgemeine und Einweg-Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Ermitteln Sie, welcher Anschlusstyp für Ihre Anwendung erforderlich ist. Wenden Sie sich hierzu an die kostenlose technische Anwendungsunterstützung
  • Weltweiter Marktführer dank einer Vielzahl von Materialien für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderspezifische Konfigurationslösungen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager — die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits, um eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung zu ermöglichen
  • Entspricht den Anforderungen der USP-Klasse VI für die pharmazeutische Verwendung sowie die FDA-, USDA- und 3A-Normen für den Lebensmittelkontakt
  • Alle Anschlüsse sind kompatibel mit Tri-Clamp™ Anschlüssen.
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit; geringe auslösbare Eigenschaften
Spezifikation
Beschreibung Schlauchadapter; Polypropylen (PP), 3/4 Zoll Mini auf 1/8 Zoll NPT (M)
Material Polypropylen
Auslassanschluss Sanitär x NPT (M)
Gewindegröße 1/8 Zoll
Produkttyp Anschlusstyp: 3/4 Zoll Mini auf 1/8 Zoll NPT (M)