Learn More
Masterflex™ Schlauchadapter NPT (F) Polypropylen
Click to view available options
Gewindegröße:
1/2 Zoll
1/4 Zoll
1/8 Zoll
3/8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ermitteln Sie, welcher Anschlusstyp für Ihre Anwendung erforderlich ist. Wenden Sie sich hierzu an die kostenlose technische Anwendungsunterstützung
- Weltweiter Marktführer dank einer Vielzahl von Materialien für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderspezifische Konfigurationslösungen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits, um eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung zu ermöglichen
- Entspricht den Anforderungen der USP-Klasse VI für die pharmazeutische Verwendung sowie die FDA-, USDA- und 3A-Normen für den Lebensmittelkontakt
- Alle Anschlüsse sind kompatibel mit Tri-Clamp™ Anschlüssen.
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit; geringe auslösbare Eigenschaften
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Schlauchadapter; Polypropylen (PP), 3/4 Zoll Mini auf 3/8 Zoll NPT (F) |
| Zur Verwendung mit | Masterflex L/S und I/P Sanitärschlauchanschluss |
| Auslassanschluss | Sanitär x NPT (F) |
| Gewindegröße | 3/8 Zoll |
| Enthält | Anschlusstyp: 3/4 Zoll Mini auf 3/8 Zoll NPT (F) |
| Material (Dichtung) | Polypropylen |
| Produkttyp | Vakuumschläuche |