missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Schlauchklemme mit Flügelschraube

Artikelnummer. 10227521
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Schlauch, 10 mm Durchmesser
Schlauch, 27 mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10227521

Marke: Karl Hecht™ 41586010

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit einer einfach einstellbaren Schlauchklemme können Sie den Schlauchfluss einschränken oder regulieren. Karl Hecht™ Schlauchklemme mit Druckschraube besteht aus langlebigem Edelstahl.

  • Konstruktion aus Edelstahl.
  • Flügelschraube für einfache Einstellung.

Spezifikation

Material Edelstahl
Zur Verwendung mit Schlauch, 10 mm Durchmesser
Produktlinie Schlauchklemme
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt