Learn More
Fisherbrand™ Schläuche für peristaltische und ICP-Pumpen und -Verteiler: Genauigkeitsbewertet™ aus PVC
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/10 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2,54 mm |
| Material | Accu-Rated™ PVC |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 16 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 41 cm |
| Zur Verwendung mit | Peristaltikpumpe, ICP-Pumpe und Verteiler |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Peristaltikpumpe, ICP-Pumpe und Verteiler |
| Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -58 °F |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Mehr anzeigen |