Learn More
Masterflex™ Masterflex™ PTFE-Schlauchsatz
Click to view available options
Flussrate:
0.06 bis 17 ml/min
65 ml/min
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- PTFE-Schlauchsätze haben zwei 38 cm (15 in.) lange Schläuche und können nicht durch gewöhnliche PTFE-Schläuche ersetzt werden
- Durchsichtiger PTFE-Schlauch
- Chemisch inert, nicht toxisch und praktisch nicht porös
- Ausgezeichnete Riss- und Spannungsfestigkeit
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Harz ist FDA-konform (21 CFR 177.1550), erfüllt die Anforderungen der USP 23 Klasse VI
- Schlauch wird gemäß GMP gefertigt
- Sterilisieren mit Autoklav, Ethylenoxid oder trockener Hitze
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Material | PTFE |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 1,25 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 38 cm |
| Zur Verwendung mit | Masterflex L/S PTFE Schlauch Pumpenkopf |
| Flussrate | 65 ml/min |
| Produkttyp | Schläuche |