Learn More
Masterflex™ PTFE-Schlauchset
Artikelnummer. 11795978
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
0.06 bis 17 ml/min
65 ml/min
Packungsgröße:
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate unitSize
11795978 0.06 bis 17┬áml/min 2 Stück
11705988 65 ml/min 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11795978 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 7739050
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für die Verwendung mit L/S™ PTFE-Schlauch-Pumpenkopf. Das PTFE-Schlauchset eignet sich ideal für hochreine Flüssigkeiten und aggressive organische Lösungsmittel.
  • PTFE-Schlauchsätze haben zwei 38 cm (15 in.) lange Schläuche und können nicht durch gewöhnliche PTFE-Schläuche ersetzt werden
  • Durchsichtiger PTFE-Schlauch
  • Chemisch inert, nicht toxisch und praktisch nicht porös
  • Ausgezeichnete Riss- und Spannungsfestigkeit
  • Niedriger Reibungskoeffizient
  • Harz ist FDA-konform (21 CFR 177.1550), erfüllt die Anforderungen der USP 23 Klasse VI
  • Schlauch wird gemäß GMP gefertigt
  • Sterilisieren mit Autoklav, Ethylenoxid oder trockener Hitze
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 2 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 4┬ámm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 1,25 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 38 cm
Zur Verwendung mit Masterflex L/S PTFE Schlauch Pumpenkopf
Flussrate 0.06 bis 17 ml/min
Produkttyp Schläuche