Learn More
S Murray™ Zylindrische Flasche mit Düsenkappe
Artikelnummer. 15876934
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
Packungsgröße:
10 Packungen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15876934 30 mL 10 Packungen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15876934 Lieferant S Murray™ Lieferanten-Nr. P002/02A+P516/04
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Flasche mit Polytop-Dispensierverschluss
ulliRunde Flaschen mit abgeflachten Schultern/liliFür Sprays, Pumpen und Düsen sowie Kappen/liliSpenderkappe im Lieferumfang enthalten/li/ul
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 mL
Farbe Naturfarben
Enthält Druck-/Etikettenbereich (45 x 41 mm)
Material LDPE
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 18 mm R4
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 68 mm
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße Länge des abgeschrägten Teils: 410, Halsdurchmesser: 20 mm
Durchmesser (metrisch) 31 mm
Verschlusstyp Polytop-Dosierverschluss, fein gerippt, vertiefte 2-mm-Öffnung