Learn More
Tubulin Beta 4 Antibody, Alexa Fluor™ 647, R&D Systems™
Artikelnummer. 18366535 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18366535 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18366535 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP299382AF647
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Tubulin Beta 4 Polyclonal specifically detects Tubulin Beta 4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Tubulin Beta 4
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 647
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias TUBB5beta-5, Tubulin 5 beta, tubulin beta-4 chain, tubulin, beta 4, tubulin, beta, 5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of human Tubulin Beta 4.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cell Biology, Cellular Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10382
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus