missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tubulin-β, Rabbit Polyclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™

Artikelnummer. 11365950 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 μL
1 mL
7 mL
Form:
Concentrated
Prediluted
Packungsgröße:
1 Milliliter
7 Milliliter
Artikelnummer. Menge Form unitSize
11365950 500 μL Concentrated -
12613517 1 mL Concentrated 1 Milliliter
12663517 7 mL Prediluted 7 Milliliter
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11365950

Marke: Epredia RB9249P1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Tubulin-β, Rabbit Polyclonal Antibody.

Microtubules, the major cytoskeletal elements found in all eukaryotic cells, consist of Tubulin, which is a dimer of two 55kDa subunits: α and Β. Microtubules play key roles in chromosome segregation in mitosis, intracellular transport, ciliary and flagellar bending, and structural support of the cytoskeleton.

Host Species: Rabbit

Isotype: IgG

Species Reactivity: Human, Cow, Pig, Rat, Mouse, Guinea Pig, Gerbil, Frog, Chicken, Yeast, Fungi, Sea Urchin, Myxamoeba and Plasmodium.

Epitope: aa 416-430

Immunogen: A synthetic peptide derived from aa 416-430 of human tubulin-β

Molecular Weight: 55kDa

Positive Control: MAD109 cells, MCF-7 cells, skin or lung

Cellular Localization: Cytoplasmic This antibody does not cause the 10nm filaments to collapse into large lateral aggregates collecting in the cell periphery or tight juxtanuclear caps. It does not block microtubule assembly. Ab-3 does not inhibit polymerization or depolymerization of platelet tubulin in vitro. It blocks (by 70-80%) the ability of tubulin dimers (with GppNHp bound) to promote a stable inhibition of adenylyl cyclase.

Recommended for:

  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Tubulin-beta
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 200µg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide derived from aa 416-430 of human tubulin beta
Menge 500 μL
Regulatorischer Status IVD
Forschungsgebiet Cytoskeletal Protein
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Bovine, Chicken, Frog, Fungi, Gerbil, Guinea Pig, Human, Mouse, Myxamoeba, Plasmodium, Pig, Rat, Sea urchin, Yeast
Form Concentrated
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.