missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TUFM Antibody (CL2245) [DyLight 755], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-36753IR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TUFM Monoclonal antibody specifically detects TUFM in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| TUFM | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| EFTu, EF-Tu, EFTUCOXPD4, EF-TuMT, elongation factor Tu, mitochondrial, P43, Tu translation elongation factor, mitochondrial | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P49411, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL2245 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 7284 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur