Learn More
Tulobuterolhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17940676
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17940676 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17940676 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3697.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Tulobuterolhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tulobuterol Hydrochloride
CAS 56776-01-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tulobuterol Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H18 Cl N O . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2-Chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-benzenemethanol Hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 2-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (9CI), Atenos, Berachin, Brelomax, Bremax, C 78, Chlibamol, Hokunalin, Lobuterol, Respacal, Tulobuterol hydrochloride, Ventaire
SMILES Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
Molekulargewicht (g/mol) 264.19
Menge 250 mg
Formelmasse 264,19 g/mol