Learn More
Tulobuterolhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30452995
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452995 1 g -
30452104 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30452995 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8972551G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56776-01-3
Summenformel C12 H18 Cl N O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 264.19
Synonym 2-Chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-benzenemethanol Hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 2-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (9CI), Atenos, Berachin, Brelomax, Bremax, C 78, Chlibamol, Hokunalin, Lobuterol, Respacal, Tulobuterol hydrochloride, Ventaire
IUPAC-Name 2-(tert-butylamino)-1-(2-chlorophenyl)ethanol; Hydrochlorid
SMILES Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Tulobuterol Hydrochloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H18ClNO.ClH/c1-12(2,3)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)13;/h4-7,11,14-15H,8H2,1-3H3;1H
Formelmasse 263.0844