Learn More
Tulobuterolhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30457103
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457103 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457103 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT897255250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tulobuterol Hydrochloride
CAS 56776-01-3
Summenformel C12 H18 Cl N O . Cl H
Menge 250 mg
Synonym 2-Chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-benzenemethanol Hydrochloride (1:1), Benzenemethanol','2-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-','hydrochloride (9CI), Atenos, Berachin, Brelomax, Bremax, C 78, Chlibamol, Hokunalin, Lobuterol, Respacal, Tulobuterol hydrochloride, Ventaire
InChI-Formel InChI=1S/C12H18ClNO.ClH/c1-12(2,3)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)13;/h4-7,11,14-15H,8H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
IUPAC-Name 2-(tert-Butylamino)-1-(2-chlorphenyl)ethanol;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 264.19
Formelmasse 263.0844